Nickel, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44128.FL
44128.GT
44128.HB
44128.FLEA
111
EUR
44128.FL
44128.GT
44128.HB
Nickel, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Nickel
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |