Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43762.BY 43762.BU 43762.CC
43762.BYEA 399 EUR
43762.BY 43762.BU 43762.CC
Nickel ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582