Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43134.G6 43134.G2
43134.G6EA 517 EUR
43134.G6 43134.G2
Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582