Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43133.G6 43133.H2 43133.G2
43133.G6EA 190 EUR
43133.G6 43133.H2 43133.G2
Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582