Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43131.H4 43131.G9 43131.G5
43131.H4EA 572 EUR
43131.H4 43131.G9 43131.G5
Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.44g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582