Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
42634.CH
42634.CJ
42634.RX
42634.CHEA
103
EUR
42634.CH
42634.CJ
42634.RX
Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Nickel
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈27.1g/20x30cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |