Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0025 mm (0.0001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
40714.FF 40714.FI 40714.GH
40714.FFEA 272 EUR
40714.FF 40714.FI 40714.GH
Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0025 mm (0.0001 in)
Nickel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.014g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582