Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
40672.BU
40672.BW
40672.G1
40672.BUEA
52.3
EUR
40672.BU
40672.BW
40672.G1
Nickel ≥99,98% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Nickel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.0044g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |