Nickel ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39705.BV 39705.VB
39705.BVEA 97.3 EUR
39705.BV 39705.VB
Nickel ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.2 mm (0.12 in)
Nickel
Purity: 99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.72g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582