Nickel, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39703.HX 39703.WM
39703.HXEA 285 EUR
39703.HX 39703.WM
Nickel, Drahtgeflecht 40 mesh, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Nickel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582