Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35817.FF 35817.FI 35817.GH
35817.FFEA 57.3 EUR
35817.FF 35817.FI 35817.GH
Nickel ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.01 mm (0.0004 in)
Nickel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.055g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582