Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh, Dicke 0,37 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
13788.30 13788.A1
13788.30EA 76.7 EUR
13788.30 13788.A1
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Schuppen -325 mesh, Dicke 0,37 µm
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06582