Nickel ≥99,97% (Metall-Basis), Klumpen sauerstoffarm, Im Vakuum wiederaufgeschmolzen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12957.14 12957.22
12957.14EA 289 EUR
12957.14 12957.22
Nickel ≥99,97% (Metall-Basis), Klumpen sauerstoffarm, Im Vakuum wiederaufgeschmolzen
Nickel
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Oxygen and Nitrogen analysis included Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582