Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12722.CH 12722.CJ 12722.RX
12722.CHEA 72.4 EUR
12722.CH 12722.CJ 12722.RX
Nickel ≥99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Nickel
Purity: 99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈13.6g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582