Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12045.FY
12045.HL
12045.FYEA
578
EUR
12045.FY
12045.HL
Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.994%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈2.8g/25x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |