Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

12044.FF 12044.FI 12044.GH
12044.FFEA 153 EUR
12044.FF 12044.FI 12044.GH
Nickel ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Nickel

Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR