Nickel ≥99,9945% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
12043.FF
12043.FI
12043.GH
12043.FFEA
181
EUR
12043.FF
12043.FI
12043.GH
Nickel ≥99,9945% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Nickel
Purity: 99.9945%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈5.6g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |