Nickel ≥99,9945% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
12042.FF 12042.FI
12042.FFEA 198 EUR
12042.FF 12042.FI
Nickel ≥99,9945% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 2.0 mm (0.08 in)
Nickel
Purity: 99.9945% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈11.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582