Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11453.BS
11453.BW
11453.BZ
11453.BSEA
99.6
EUR
11453.BS
11453.BW
11453.BZ
Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Nickel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈11.3g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |