Nickel ≥99,996% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -120 mesh (max. 0,05% C)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 104 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Nickel ≥99,996% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -120 mesh (max. 0,05% C)
Nickel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II