Nickel ≥99,7% (Metall-Basis), Pulver -50+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
10579.22 10579.36
10579.22EA 69.6 EUR
10579.22 10579.36
Nickel ≥99,7% (Metall-Basis), Pulver -50+100 mesh
Nickel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 5.3g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II