Nickel ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), Pulver -100 mesh (max. 0,1% Co)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
00224.14 00224.30 00224.A1
00224.14EA 31.1 EUR
00224.14 00224.30 00224.A1
Nickel ≥99% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), Pulver -100 mesh (max. 0,1% Co)
Nickel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II