Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
39684.02 39684.04
39684.02EA 457 EUR
39684.02 39684.04
Iridium ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Molecular Formula: Ir Physical Form: Powder/Sponge UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Siedepunkt: 4500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2443 °C
Dichte: 22.65 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098