Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11432.BS 11432.BW 11432.CA
11432.BSEA 275 EUR
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2450 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9