Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
00737.30 00737.A1
00737.30EA 61.3 EUR
00737.30 00737.A1
Eisen ≥99% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Iron
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1536 °C
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III