Eisen ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke, unregelmäßig geformt 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45090.A1 45090.36 45090.22
45090.A1EA 407 EUR
45090.A1 45090.36 45090.22
Eisen ≥99,99% (Metall-Basis), Stücke, unregelmäßig geformt 3.2-6.4 mm (0.125-0.25 in)
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109