Eisen ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11379.FF
11379.FI
11379.GH
11379.FFEA
145
EUR
11379.FF
11379.FI
11379.GH
Eisen ≥99,994% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Iron
Purity: 99.994%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈2.5g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Formel:
Fe Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1535 °C Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010999 CAS-Nummer: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |