Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10937.G1 10937.G5 10937.G9
10937.G1EA 132 EUR
10937.G1 10937.G5 10937.G9
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.39g/m MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109