Kobalt ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver -100/+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
41605.18
41605.30
41605.18EA
130
EUR
41605.18
41605.30
Kobalt ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver -100/+325 mesh
Cobalt
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III |