Kobalt ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 50x50 mm (2x2 in), Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
39715.KG 39715.KJ
39715.KGEA 193 EUR
39715.KG 39715.KJ
Kobalt ≥99,9% (Metall-Basis), Folie 50x50 mm (2x2 in), Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Cobalt
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈2.83g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488