Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ni), Stücke ≤ 12 mm (0.47 in) für die Vakuumbeschichtung (Ni ∼ 1%)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
36375.18
36375.30
36375.18EA
217
EUR
36375.18
36375.30
Kobalt ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ni), Stücke ≤ 12 mm (0.47 in) für die Vakuumbeschichtung (Ni ∼ 1%)
Cobalt
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010935
Formel:
Co Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1495 °C Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010935 CAS-Nummer: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 Merck Index: 12,02488 |