Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11445.DJ 11445.DO
11445.DJEA 799 EUR
11445.DJ 11445.DO
Kobalt ≥99,995% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Cobalt
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈1.75g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488