Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10406.BS 10406.BW
10406.BSEA 149 EUR
10406.BS 10406.BW
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈6.01g/cm, Temper: soft MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945