Molybdän, Gewebe aus Draht gewoben, Twillgewebe 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42404.FL
42404.GT
42404.FLEA
268
EUR
42404.FL
42404.GT
Molybdän, Gewebe aus Draht gewoben, Twillgewebe 165 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdenum
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2622 °C Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-Nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |