Molybdän, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40912.FL 40912.GT 40912.HB
40912.FLEA 223 EUR
40912.FL 40912.GT 40912.HB
Molybdän, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0636 mm (0.0025 in)
Molybdenum
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317