Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10045.GH 10045.HW 10045.HX
10045.GHEA 123 EUR
10045.GH 10045.HW 10045.HX
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈51g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317