Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10043.HW
10043.HX
10043.GJ
10043.HWEA
202
EUR
10043.HW
10043.HX
10043.GJ
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Molybdenum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈10.2g/100x100mm
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2622 °C Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-Nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |