Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10042.GT
10042.HB
10042.HZ
10042.GTEA
112
EUR
10042.GT
10042.HB
10042.HZ
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Molybdenum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈5.8g/150x150mm
MDL No.: MFCD00003465
Formel:
Mo Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2622 °C Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS-Nummer: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |