Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10040.G1 10040.G5 10040.G9
10040.G1EA 148 EUR
10040.G1 10040.G5 10040.G9
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈32.1g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317