Molybdän ≥99,94% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10039.G5 10039.G9 10039.H4
10039.G5EA 214 EUR
10039.G5 10039.G9 10039.H4
Molybdän ≥99,94% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Molybdenum
Purity: 99.94% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈8.0g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317