Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10038.G5 10038.G9 10038.H4
10038.G5EA 55.1 EUR
10038.G5 10038.G9 10038.H4
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈2.0g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317