Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10032.BW 10032.VP
10032.BWEA 106 EUR
10032.BW 10032.VP
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, geglüht, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.72g/cm MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317