Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 59.4 EUR
10031.18 10031.30 10031.A1
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 5560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2622 °C
Dichte: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III