Tantal (50 ppm Nb) ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -22 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
10753.06
10753.14
10753.22
10753.06EA
63.8
EUR
10753.06
10753.14
10753.22
Tantal (50 ppm Nb) ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver, Puratronic® -22 mesh
Tantalum
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Dichte: 16,6 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III |