Tantal, Drahtgeflecht 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43965.GN 43965.GY
43965.GNEA 336 EUR
43965.GN 43965.GY
Tantal, Drahtgeflecht 30 mesh woven from 0.076mm (0.003in)
Tantalum
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223