Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42494.BQ
42494.BU
42494.BQEA
132
EUR
42494.BQ
42494.BU
Tantal ≥99,9% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈3.26g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2996 °C Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...