Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.8 mm (0.11 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42371.BU 42371.BY
42371.BUEA 240 EUR
42371.BU 42371.BY
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.8 mm (0.11 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈102g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223