Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10353.FI
10353.GH
10353.GW
10353.FIEA
117
EUR
10353.FI
10353.GH
10353.GW
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈10.4g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Formel:
Ta Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2996 °C Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS-Nummer: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...