Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10352.FI 10352.GH 10352.GW
10352.FIEA 89.2 EUR
10352.FI 10352.GH 10352.GW
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223