Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 126 EUR
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantal ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, hart, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalum
Formel: Ta
Siedepunkt: 5427 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2996 °C
Dichte: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011252
CAS-Nummer: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223